Learn More
Togni’s Reagent, TRC
Codice prodotto. 30449250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449250 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449250 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT52900010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Togni's Reagent
CAS 887144-97-0
Formula molecolare C10 H10 F3 I O
Quantità 10 g
Sinonimo 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-2-benziodoxole
InChI Formula InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
SMILES CC1(C)OI(c2ccccc12)C(F)(F)F
IUPAC Name 3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1λ^{3},2-benziodoxole
Molecular Weight (g/mol) 330.09
Peso formulazione 329.9728