Descrizione
- Riduci al minimo la contaminazione e migliora l'igiene nelle aree bagno ad alta affluenza grazie ai pratici copriwater usa e getta
- Risparmia tempo nella manutenzione e pulizia: i coprisedili igienici possono essere gettati nel water, eliminando così la necessità di smaltire ulteriori rifiuti
- Più comfort per i clienti: i copriwater di carta offrono una maggiore tranquillità e un'esperienza più piacevole
- Assicura che le aree bagno siano sempre dotate di copriwater monouso, grazie alle nostre pratiche confezioni
Specifica
Specifica
| Product Type | Seat Cover Refill |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.73 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14.17 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Materiale | Paper |
| Colore | White |
| Strato | 1-ply |