Learn More
Tolazamide, LoGiCal
Codice prodotto. 30460084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460084 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460084 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1344.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tolazamide
CAS 1156-19-0
Nomi componenti o analita Tolazamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H21 N3 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
IUPAC Name 1-(azepan-1-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 311.4
Quantità 10 mg
Peso formulazione 311.1304 g/mol