Learn More
Tolazamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464507
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16464507 50 mg -
16458638 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16464507 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0920
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Tolazamide is an oral blood glucose lowering drug used for people with Type 2 diabetes.
Specifications
Materiale o nome chimico Tolazamide
CAS 1156-19-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H21N3O3S
Quantità 50 mg
Sinonimo U-17835
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 39 mg/mL (125.24 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CCCCCC2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 311.4
Peso formulazione 311.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Show More Show Less
Research purposes only