Learn More
Tolazamide, Mikromol™
Descrizione
Tolazamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tolazamide |
| CAS | 1156-19-0 |
| Nomi componenti o analita | Tolazamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H21 N3 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2 |
| IUPAC Name | 1-(azepan-1-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea |
| Vedi altri risultati |