Learn More
Tolazamide, TRC
Codice prodotto. 30457106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457106 250 mg 250mg
30449122 100 mg -
30449917 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457106 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT534500250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1156-19-0
Formula molecolare C14 H21 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 311.4
Sinonimo Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835
IUPAC Name 1-(azepan-1-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
Specifications
Materiale o nome chimico Tolazamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Peso formulazione 311.1304
Percent Purity >95%