Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tolazoline hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10011540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10011540 50 g Plastic bottle 50g
10370954 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10011540 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 138980500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-97-2
Formula molecolare C10H12N2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 196.72
Numero MDL MFCD00012693
InChI Key RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
PubChem CID 6048
IUPAC Name 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tolazoline hydrochloride
Punto di fusione 172.0°C to 176.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 9666
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate
Peso formulazione 196.72
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tolazoline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico