Learn More
Tolazoline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470718
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470718 5 g 5g
16432009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16470718 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0066A
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Tolazoline hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 59-97-2
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13ClN2
Sinonimo Imidaline hydrochlorideNSC35110 hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (169.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C1(CC2=CC=CC=C2)=NCCN1
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Peso formulazione 196.68
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only