Learn More
Tolazoline Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17960916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17960916 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17960916 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0585.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tolazoline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Nomi componenti o analita Tolazoline Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 N2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC Name 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Quantità 500 mg
Peso formulazione 196.0767 g/mol