Learn More
Tolazoline Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30456741
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456741 10 g 10g
30449616 50 mg 50mg
30455587 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456741 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53500010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-97-2
Formula molecolare C10 H12 N2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Sinonimo Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
IUPAC Name 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Tolazoline Hydrochloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Peso formulazione 196.0767