Learn More
Tolbutamide, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30310839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310839 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310839 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC17589900100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tolbutamide
CAS 64-77-7
Nomi componenti o analita Tolbutamide
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C12 H18 N2 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tolbutamide
InChI Formula InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC Name 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
Molecular Weight (g/mol) 270.35
Quantità 100 mg
Peso formulazione 270.1038 g/mol