Learn More
Tolbutamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490908
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490908 5 g 5g
16432159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16490908 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0401
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
MedChemExpress Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Specifica
Materiale o nome chimico Tolbutamide
CAS 64-77-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H18N2O3S
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.76 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCCC)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 270.35
Peso formulazione 270.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only