Learn More
Tolbutamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17950786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17950786 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17950786 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1089.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tolbutamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tolbutamide
CAS 64-77-7
Nomi componenti o analita Tolbutamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18 N2 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tolbutamide
InChI Formula InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC Name 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
Molecular Weight (g/mol) 270.35
Quantità 100 mg
Peso formulazione 270.1038 g/mol