missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tolclofos-methyl-oxon, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tolclofos-methyl-oxon |
| CAS | 97483-08-4 |
| Nomi componenti o analita | Tolclofos-methyl-oxon |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C9 H11 Cl2 O4 P |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Sinonimo | Tolclofos-methyl Oxon, Phosphoric acid, 2,6-dichloro-4-methylphenyl dimethyl ester, Tolclofos-methyl-oxon; |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11Cl2O4P/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)15-16(12,13-2)14-3/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl |
| IUPAC Name | (2,6-dichloro-4-methylphenyl) dimethyl phosphate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?