Learn More
TOLLIP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene TOLLIP
Concentrazione 0.27 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808313
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11315-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
11315-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Toll-like receptors (TLRs) are evolutionarily conserved pattern-recognition molecules resembling the toll proteins that mediate antimicrobial responses in Drosophila. These proteins recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. The TLRs act through adaptor molecules to activate various kinases and transcription factors so the organism can respond to potential infection. These adaptor molecules include TOLLIP, MyD88, and TRIF. TOLLIP associates directly with TLR2 and TLR 4, acting as an inhibitor to TLR activation. This negative regulation of TLR signaling may serve to limit the production of proinflammatory mediators during infection and inflammation.
Specifica
Specifica
TOLLIP
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
A2RUW1, Q9H0E2, Q9QZ06
361677, 54472, 54473
TOLLIP Fusion Protein Ag1864
Primary
-20°C
TOLLIP
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
IL 1RAcPIP, toll interacting protein, TOLLIP
Tollip
IgG
Antigen Affinity Chromatography