Learn More
Tolmetin sodium dihydrate, MedChemExpress
Descrizione
Tolmetin sodium dihydrate is an orally active and potent COX inhibitor with IC50s of 0.35 μM and 0.82 μM human COX-1 and COX-2, respectively. Tolmetin sodium dihydrate is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tolmetin sodium dihydrate |
| CAS | 64490-92-2 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H18NNaO5 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (317.16 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (39.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CC1=CC=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=O)N1C.O.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 315.3 |
| Peso formulazione | 315.3 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only