Learn More
Toluene-2,4-diisocyanate, tech. 80%, remainder 2,6-diisocyanate
Codice prodotto. 11384257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384257 250 g 250g
11374257 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11384257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036733.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 584-84-9 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Toluene diisocyanate is utilized in polyurethane foams and tank trucks. It is also used in concrete sealers for aircraft, sealers and coatings in floor. It is employed as a crosslinking agent for nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-84-9
Formula molecolare C9H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.159
Numero MDL MFCD00002011
InChI Key DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-toluene diisocyanate, 2,4-diisocyanatotoluene, tolylene-2,4-diisocyanate, toluene-2,4-diisocyanate, 2,4-tolylene diisocyanate, toluene 2,4-diisocyanate, 4-methyl-m-phenylene diisocyanate, tolylene diisocyanate, 2,4-tdi, toluylene-2,4-diisocyanate
PubChem CID 11443
ChEBI CHEBI:53556
IUPAC Name 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
Spécification
Materiale o nome chimico Toluene-2,4-diisocyanate
Punto di fusione 19.5°C to 21.5°C
Colore Colorless
Densità 1.225 g/mL
Punti di ebollizione 251°C
Punto d'infiammabilità 132° (270°F)
Note percentuale saggio Remainder 2,6-diisocyanate
Indice di rifrazione 1.567
Quantità 250 g
Numero UN UN2078
Beilstein 744602
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,9530
Informazioni di solubilità Miscible with ether,acetone,benzene,carbontetrachloride and chlorobenzene.
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene-2,4-diisocyanate, 80%, remainder 2,6-diisocyanate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH204-Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene 2,4-diisocyanate, Toluene 2,6-diisocyanate