Learn More
Toluene-2,6-diisocyanate, 97%
Codice prodotto. 11363346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363346 5 g 5g
11353346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11363346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12745.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 91-08-7 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Toluene-2,6-diisocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Toluene-2,6-diisocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents, alcohols, amines and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-08-7
Formula molecolare C9H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.159
Numero MDL MFCD00002010
InChI Key RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diisocyanatotoluene, toluene-2,6-diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, 2-methyl-m-phenylene diisocyanate, 2,6-tdi, m-tolylene diisocyanate, meta-tolylene diisocyanate, toluene 2,6-diisocyanate, benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl, 2,6-diisocyanato-1-methylbenzene
PubChem CID 7040
ChEBI CHEBI:53557
IUPAC Name 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1N=C=O)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene-2,6-diisocyanate
Punto di fusione 13°C
Densità 1.226
Punti di ebollizione 129°C to 133°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.5708
Quantità 5 g
Numero UN UN2078
Beilstein 2211546
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It hydrolyzes in water.
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 97%