Learn More
Riedel-de Haën Toluene
Codice prodotto. 16665803
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
Dimensione della confezione:
18L
7L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 16665803
Marca: Riedel-de Haën 32249S18LRC
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Toluene, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, phenylmethane
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
pH No data available
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
CAS max % 100.00%
Densità 0.867 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 110.6°C
Quantità 18 L
Punto d'infiammabilità 4°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Pressione del vapore 38 hPa (25°C)
Numero UN UN1294
Viscosità No data available
Beilstein 635760
Concentrazione 100.00%
Percent Purity ≥99.70%
Grado ACS