Learn More
Toluene, 99.85%, Extra Dry, AcroSeal™, package of 4x25ML bottles, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12327103
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -95.0°C
Nota nome Extra Dry
CAS 108-88-3
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio 99.85%
Formula molecolare C7H8
Formula lineare C6H5CH3
Numero MDL MFCD00008512
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name toluene
Molecular Weight (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Peso formulazione 92.14
Percent Purity 99.85%
Grado Extra Dry
Densità 0.8660g/mL
Punti di ebollizione 111.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4968
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Gravità specifica 0.866
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Acqua 0.003% Max. (Coulometric)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.