For UV/VIS spectroscopy
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Toluene |
| Nota nome | 99+% |
| Absorbance | (1 cm cell vs water), 0.01 max. at 350nm, 0.02 max. at 335nm, 0.07 max. at 310nm, 0.1 max. at 300nm, 0.4 max. at 288nm, 1 max. at 285nm |
| Densità | 0.8660g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Residuo dopo l'evaporazione | 0.001% max. |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | C6H5CH3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Toluene
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.