Learn More
Toluene, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31751068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
20 L
Dimensione della confezione:
20L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31751068 20 L 20L
31750890 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 31751068 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RSOT020020E4
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
CAS max % 100
Quantità 20 L
Imballaggio Metal Can
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.001%
Acqua max. 0.03%
Punti di ebollizione 111°C
Percent Purity min. 99.5%
Grado ACS