Learn More
Toluene, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10098810 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10098810 1 L Vetro 1L
10613971 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10098810 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9351.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Get rapid, reproducible performance and separation results. Toluene, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -95°C
Absorbance Max. 0.40 at 288nm, Max. 0.10 at 300nm, Max. 0.01 at 350nm
Colore Colorless
Densità 0.87/cm3
Quantità 1 L
Limite di esplosione 1.2 - 7 Vol %
Punto d'infiammabilità 4°C
Punto di combustione 535°C
Odore Aromatic
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza For use in High Performance Liquid Chromatography
Residuo dopo l'evaporazione Max. 3 ppm
Formula lineare C6H5CH3
Viscosità 0.6 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.02%
Punti di ebollizione 110°C to 111°C
Informazioni di solubilità 0.5g/L in water
Peso formulazione 92.14g/mol
Percent Purity ≥99.7%
Grado TFGlobal,Staged,GID_900000000965759,MTS_Chemicals,dimGrade