Learn More
Toluene, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10356390 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10356390 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10102740 1 L Flacone in vetro color ambra 1L
10709434 1 L Flacone in vetro rivestito in plastica 1L
10284110 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10646082 5 L HDPE Bottle 5L
10656082 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Catalog No. 10356390 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/2300/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    127.00€ / 2.5L
    Risparmia 62.00€
    32% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C7H8, CAS Number-108-88-3, monomethyl benzene, phenylmethane, methylbenzene, methylbenzol, benzene, methyl, methacide, antisal 1a, tolu-sol, toluen, toluol, 2.5L, 111 deg.C, CHEBI:17578, Colorless, 92.14g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, toluene, -95 deg.C, 8512, 92.141, Amber glass bottle, Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifications
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 29mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 111°C
Peso formulazione 92.14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene