Learn More
Solstice Toluene CHROMASOLV™
Descrizione
- For HPLC and organic synthesis.
- High-purity, multipurpose solvents.
- High lot-to-lot consistency.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Toluene |
| pH | No data available |
| Punto di fusione | -95°C |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 100.00% |
| Densità | 0.867 g/cm3 (20°C) |
| Quantità | 18 L |
| Punto d'infiammabilità | 7.1 %(V) |
| Imballaggio | Returnable Stainless Steel Can |
| Forma fisica | Liquido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Toluene
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.