Learn More
Toluene, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15634610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15634610 1 L Bottiglia in vetro 1L
15624610 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15654610 2 L Bottiglia in vetro 2L
15644610 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15674610 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15664610 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15634610 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348661L
Solstice Chromasolv Promotion
Usa il codice promozionale 27944
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -93°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
Absorbance max. 1.00 at 286 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 300 nm, max. 0.50 at 288 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 0.865 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH3
Numero UN UN1294
Beilstein 635760
Punti di ebollizione 110.6°C
Peso formulazione 92.14
Percent Purity >99.9%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.