Learn More
Toluene-d{8}, 100% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11304468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304468 10 Ea. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11304468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042356.KV
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Toluene-d{8} is used to produce d7-4-methylacetophenone by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2037-26-5
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 100.19
Numero MDL MFCD00044638
InChI Key YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Sinonimo toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
PubChem CID 74861
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene-d8
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.94 g/mL
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Odore Aromatic
Imballaggio Prescored Ampule
Quantità 10 Ea.
Punto di fusione -93°C
Punti di ebollizione 111°C
Numero UN UN1294
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 100.19
Percent Purity 100%