Learn More
Toluene-d8, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 16358216 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16358216 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16358216 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    146.00€ / 10mL
    Risparmia 14.00€
    8% Sconto
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene-d8
Densità 0.9400 g/mL
Punto d'infiammabilità 4°C
Indice di rifrazione 1.4940
Gravità specifica 0.94
Quantità 10 mL
CAS 2037-26-5
Punto di fusione -84.0°C
Punti di ebollizione 110.0°C
Formula molecolare C7H8
Formula lineare C6D5CD3
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: almost insoluble (0.5 g/L (at 20°C).)
InChI Key YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 1-(²H₃)methyl(²H₅)benzene
Molecular Weight (g/mol) 100.19
Peso formulazione 100.21
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Toluene-d8
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene