Learn More
Toluene Diisocyanate, TRC
Codice prodotto. 30010867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010867 10 g 10g
30004766 5 g 5g
30007378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010867 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB42669310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26471-62-5
Formula molecolare 2 C9 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 348.312
Sinonimo Diisocyanatotoluene, Methylphenylene ester Isocyanic Acid, Methyl-m-phenylene isocyanate, Methylphenylene isocyanate, Toluene Diisocyanate
IUPAC Name 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene;2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O.Cc2c(cccc2N=C=O)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene Diisocyanate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/2C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13;1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2*2-4H,1H3
Peso formulazione 348.086