Learn More
Toluene, Gel Permeation Chromatography (GPC), Fisher Chemical
Catalog Number 10346440
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic-coated Glass Bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Punto di fusione -95°C
CAS 108-88-3
Colore Colorless
Punti di ebollizione 111°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C7H8
Numero MDL MFCD00008512
Pressione del vapore 29mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPaS at 20°C
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name toluene
Molecular Weight (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Peso formulazione 92.14g/mol