Learn More
Toluene, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120883
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
4 x 25 mL
5 L
10 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.7% (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Formula lineare C6H5CH3
Numero UN UN1294
Beilstein 635760
Peso formulazione 92.14g/mol
Percent Purity ≥99.7% (GC)
Densità 0.865g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 110.6°C
Quantità 25 mL
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità 4°C (39.2°F)
Punto di combustione 997°F
Odore Sweet pungent
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)