Learn More
alpha-Toluenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10174470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10174470 5 g Bottiglia in vetro 5g
10581231 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10174470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170490050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1939-99-7
Formula molecolare C7H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 190.64
Numero MDL MFCD00007455
InChI Key OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
IUPAC Name phenylmethanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico α-Toluenesulfonyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90°C to 94°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2SO2Cl
Indice di rifrazione 1.6240 to 1.626
Quantità 5 g
Beilstein 11, 116
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 190.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Toluenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.