Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toluidine Blue O, Certified, 65% min dye content
Codice prodotto. 15437209
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
Codice prodotto. 15437209
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66015.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-31-9
Formula molecolare C15H16ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 305.82
Numero MDL MFCD00011934
InChI Key HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 17,C.I. 52040
PubChem CID 7083
IUPAC Name (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluidine Blue O
Informazioni di solubilità Soluble in water at 1mg/ml
Peso formulazione 305.83
Percent Purity ≥65% dye content
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Forma fisica Powder