Learn More
Toluidine Blue O, Fisher BioReagents™
Catalog Number 10573355
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
This nuclear stain may be used as an alternative to methylene blue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Toluidine Blue O
CAS 92-31-9
Coefficiente di estinzione 700g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C15H16ClN3S
Numero MDL MFCD00011934
Indice di Merck 15, 9679
Informazioni di solubilità Soluble in water
Identificazione Pass Test
InChI Key HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC Name (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Lambda max 620 to 638nm
Peso formulazione 305.65
Perdita all'essiccatura 10% max.
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
N. indice colori 52040
Colore Green
Quantità 10 g
Forma fisica Solid