Learn More
Toluidine blue O, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11487992 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11487992
Marca: MP Biomedicals 0215264925
Specifica
Materiale o nome chimico Toluidine blue O
CAS 92-31-9
Formula molecolare C15H16ClN3S
Numero MDL MFCD00011934
Sinonimo Basic blue 17, Blutenechloride
InChI Key HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC Name 3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium chloride
Molecular Weight (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Peso formulazione 305.8
Colore Black to Green
Quantità 25 g
Forma fisica Powder