Learn More
Thermo Scientific Chemicals Toluidine Blue O, pure
Codice prodotto. 10613732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10613732 5 g Glass bottle 5g
10506271 25 g Glass bottle 25g
10135113 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10613732 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 348600050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 92-31-9 | C15H16ClN3S | 305.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-31-9
Formula molecolare C15H16ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 305.82
Numero MDL MFCD00011934
InChI Key HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic blue 17, C.I. 52040, Tolonium chloride
PubChem CID 7083
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluidine blue O
Beilstein 27, 402
Indice di Merck 15, 9679
Informazioni di solubilità Solubility in water: 38.2g/L. Other solubilities: soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium chloride
Peso formulazione 305.82
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Green
Quantità 5 g
Forma fisica Powder