Learn More
Toluidine Blue, Pure, C.I.52040, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10606662 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10606662
Marca: Fisher Chemical T/2660/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 92-31-9
Formula molecolare C15H16ClN3S
Numero MDL MFCD00011934
InChI Key HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=C(C)C(N)=CC3=[S+]C2=C1
IUPAC Name (7-amino-8-methylphenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 305.82
PubChem CID 7083
Peso formulazione 305.82g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Solid