Learn More
Tolyene-2,4-Diisocyanate, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15236256 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15236256 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Product Code. 15236256 missing translation for 'mfr' SPEX Certiprep missing translation for 'supplierNo' S3530
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Toluene-2,4-diisocyanate584-84-91000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Materiale o nome chimico Toluene-2,4-diisocyanate
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 584-84-9, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C9H6N2O2
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)N=C=O
IUPAC Name 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 174.159
PubChem CID 11443
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:53556
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tolyene-2,4-diisocyanate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-m-phenylenediisocyanate, methanol
Product intended for laboratory use only