Learn More
Tolylene 2,4-Diisocyanate, TRC
Codice prodotto. 30040959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040959 50 g 50g
30040484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30040959 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53671050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-84-9
Formula molecolare C9 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Sinonimo Isocyanic acid, 4-methyl-m-phenylene ester (8CI), 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, 1,3-Diisocyanato-4-methylbenzene, 2,4-Diisocyanatotoluene, 2,4-TDI, 2,4-Toluene diisocyanate, 2,4-Toluylene diisocyanate, 2,4-Tolylene diisocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene isocyanate, NSC 4791, NSC 56759, TDI 100, Toluene 2,4-diisocyanate
IUPAC Name 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Toluenediisocyanate (2,4-TDI)
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Peso formulazione 174.0429