Learn More
TOMM34 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene TOMM34
Concentrazione 0.17 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
12196-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
12196-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is involved in the import of precursor proteins into mitochondria. The encoded protein has a chaperone-like activity, binding the mature portion of unfolded proteins and aiding their import into mitochondria. This protein, which is found in the cytoplasm and sometimes associated with the outer mitochondrial membrane, has a weak ATPase activity and contains 6 TPR repeats.
Specifica
Specifica
TOMM34
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q15785, Q3KRD5, Q9CYG7
10953, 311621, 67145
TOMM34 Fusion Protein Ag2834
Primary
-20°C
TOMM34
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hTom34, HTOM34P, TOM34, TOMM34, URCC3
Tomm34
IgG
Antigen Affinity Chromatography