Learn More
R&D Systems™ Tomoxetine hydrochloride
Codice prodotto. 18045982
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18045982 50 mg 50mg
18005522 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18045982 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2011/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1379.41€
    1241.10€ / 50mg
    Risparmia 138.31€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor
Tomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively). Displays minimal affinity for a range of other neurotransmitter receptors and transporters (Ki > 1 μM). Antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82248-59-7
Formula molecolare C17H22ClNO
Specifica
Materiale o nome chimico Tomoxetine hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 291.82
Purezza >99%
Peso molecolare 291.819