Learn More
Nickel Electro™ Flask Tongs with Cork Lined Rectangular Jaw
Codice prodotto. 13065873 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
235 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13065873 235 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13065873 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 7002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.90€
    55.55€ / pezzi 1
    Risparmia 9.35€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Nickel Electro™ Flask Tongs with Cork Lined Rectangular Jaw allows one to comfortably hold hot flasks and tubes up to 80mm in diameter.
  • Stainless Steel
  • Cork lined jaw
  • For holding hot flasks and tubes
  • For vessels 20mm to 80mm in diameter
Specifica
Descrizione Flask Tongs with cork jaws
Da utilizzare con (applicazione) For Lifting Hot Flasks and Tubes
Quantità 1
Stile punta Curved
Lunghezza (sistema metrico) 235 mm
Materiale Stainless Steel