Learn More
MP Biomedicals Top of CryoPrep Adapter
Codice prodotto. 15752432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FastPrep-24™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15752432 FastPrep-24™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15752432 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 116002528T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    516.60€ / pezzi 1
    Risparmia 26.40€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
FastPrep-24 replacement part.
  • Adapter type: Cryogenic
  • Sample throughput: Medium
  • Tube compatibility: 2 mL
  • For FastPrep-24
Specifications
Volume campione (sistema metrico) 2 mL
Descrizione Sample throughput: Medium
Da utilizzare con (applicazione) Holding plate to secure tubes and adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep-24™
Capacità 24 x 2 mL Tubes
Product Type Replacement Top Component