Learn More
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes
Codice prodotto. 15889465
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
6 L
8 L
14 L
21 L
32 L
53 L
Dimensioni (L x P x A):
290 x 195 x 98 mm
290 x 195 x 185 mm
390 x 290 x 108 mm
390 x 290 x 185 mm
510 x 390 x 169 mm
510 x 390 x 258 mm
510 x 390 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
15889465 3 L 290 x 195 x 98 mm Pezzo
15899465 6 L 290 x 195 x 185 mm Pezzo
15809475 8 L 390 x 290 x 108 mm Pezzo
15819475 14 L 390 x 290 x 185 mm pezzi 5
15829475 21 L 510 x 390 x 169 mm pezzi 5
15839475 32 L 510 x 390 x 258 mm Pezzo
15849475 53 L 510 x 390 x 435 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15889465 Fornitore Multiroir Controlec™ N. del fornitore 18701
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Lightweight, transparent and ergonomic. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes are manufactured of highly shock-resistant, transparent plastic with lids that clip closed and ergonomic carrying handles for practical storage and transport of all kinds of products.
The TOPBOX series of plastic storage boxes offers many advantages:
  • Lightweight and shock resistant for practical storage and transport
  • Transparent plastic facilitates element identification
  • Two ergonomic handles for easy handling
  • Lids (included) close with clipped closing devise
  • Multiple sizes available
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 L
Colore chiusura Black
Tipo di chiusura Clip
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport
Include Handle, Lid
N. di comparti 1
Product Type Storage Box
Stile TOPBOX
Dimensioni (L x P x A) 290 x 195 x 98 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 290 mm
Larghezza (sistema metrico) 195 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 195 mm
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 98 mm