Learn More
Topiramate, 98%
Codice prodotto. 15395058 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15395058 5 g 5g
15385058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15395058 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456190050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 97240-79-4 | C12H21NO8S | 339.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97240-79-4
Formula molecolare C12H21NO8S
Molecular Weight (g/mol) 339.36
InChI Key KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
Sinonimo topiramate, topamax, epitomax, topamax sprinkle, tipiramate, topiramatum, tipiramato, topiramato, tipiramate french, tipiramato spanish
PubChem CID 5284627
ChEBI CHEBI:63631
IUPAC Name [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
SMILES CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)COS(=O)(=O)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico Topiramate
Punto di fusione 125.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 339.36
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Topiramate