Learn More
Topiramate, Mikromol™
Codice prodotto. 17914346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17914346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17914346 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1348.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Topiramate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Topiramate
CAS 97240-79-4
Nomi componenti o analita Topiramate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H21 N O8 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose sulfamate
InChI Formula InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
IUPAC Name [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]methyl sulfamate
Molecular Weight (g/mol) 339.36
Quantità 100 mg
Peso formulazione 339.0988 g/mol