Learn More
Topiramate, TRC
Codice prodotto. 30010448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010448 50 mg 50mg
17981655 1 g 1g
17953775 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT54025050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97240-79-4
Formula molecolare C12 H21 N O8 S
Molecular Weight (g/mol) 339.36
Sinonimo Topiramate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) β-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) β-D-fructopyranose sulfamate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax
IUPAC Name [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]methyl sulfamate
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Topiramate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Peso formulazione 339.0988
Percent Purity >95%