Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1361, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene Topoisomerase II alpha
Clone TOP2A/1361
Concentrazione 200μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15940998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
7153-MSM1-P1
100 μg
510.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15930998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
7153-MSM1-P0
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
Topoisomerase II alpha
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
7153
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
170kDa
TOP2A/1361
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_011523467
TOP2A
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Nuclear
HeLa cells or Tonsil