missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1361, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 7153-MSM1-P1

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15940998

  • 510.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Topoisomerase II alpha
Nuclear
TOP2A/1361
Unconjugated
XP_011523467
Mouse
170kDa
Protein A/G Purified
RUO
7153
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TOP2A
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
HeLa cells or Tonsil
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali