Learn More
IKA™ Topolino Mobil™ Magnetic Mini-Stirrer
Codice prodotto. 10014124 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10014124 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10014124 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003381300
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Mobile magnetic mini-stirrer for mixing quantities up to 250 ml for battery and mains operation.
  • Durable, brushless motor
  • Continuously adjustable speed range
  • High magnetic adhesion
  • Portable operation with long operating time (8 to 12hr)
  • Short charging time (2 to 3hr)
  • Standard replaceable AA rechargeable batteries
  • Optional power mode: a) Mains-free with standard batteries, b) With supplied mains adapter (without batteries) , c) Combined mains/battery operation (with batteries fitted)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 300 to 1800 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Polypropylene
Capacità 250 mL
Tensione 100/240 V
Wattage 9 w
Diametro (sistema metrico) 140/40 mm
Diameter (Metric) Outside 80 mm
Altezza (sistema metrico) 37 mm
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Amperaggio 1000 mA
Frequenza 50/60 Hz
Impostazioni alimentazione 8 to 12 hr.
Certificazione/Conformità DIN EN 60529
Modello Topolino Mobil
Tipo di motore Durable, Brushless Motor
Classe di protezione IP20
Tipo Magnetic Mini Stirrer
Peso (sistema metrico) 320 g